Kaliumcyanaat 97%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cyanic acid potassium salt
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 89.5 EUR
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Kaliumcyanaat 97%, pure
Kaliumcyanaat
Formule: CKNO
MW: 81.12 g/mol
Smeltpunt: 315 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011411
CAS nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %