Kaliumcyanaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cyanic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04957.0100 8.04957.1000
8.04957.0100EA 31.8 EUR
8.04957.0100 8.04957.1000
Kaliumcyanaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kaliumcyanaat
Formule: CKNO
MW: 81.12 g/mol
Smeltpunt: 315…316 °C
Dichtheid: 2.056 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011411
CAS nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Order Now
Specification Test Results
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 314 - 316 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
Density 2.056 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)