Tetrasodium diphosphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17546.0B A17546.30
A17546.0BEA 59.9 EUR
A17546.0B A17546.30
Tetrasodium diphosphate ≥98%
Tetrasodium diphosphate
Purity: 98% CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Melting Point: 988° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Formule: Na₄O₇P₂
Smeltpunt: 988 °C
Dichtheid: 2,534
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003513
CAS nummer: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240