Sodium hexafluorophosphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20898.06
B20898.14
B20898.22
B20898.06EA
39.7
EUR
B20898.06
B20898.14
B20898.22
Sodium hexafluorophosphate ≥98%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 21324-39-0
Molecular Formula: NaPF6
Formula Weight: 167.95
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
F₆NaP Smeltpunt: >200 °C Dichtheid: 2,37 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011122 CAS nummer: 21324-39-0 EINECS: 244-333-1 UN: 3260 ADR: 8,II |