ortho-Fosforzuur ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00565.0500EA 89.1 EUR
1.00565.9999 1.00565.0500
ortho-Fosforzuur ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
ortho-Fosforzuur
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Smeltpunt: 28 °C
Dichtheid: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Solubility 750 - 850 g/l (20 °C)
Melting Point 42 °C
Molar Mass 97.99 g/mol
Boiling Point 213 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.87 g/cm3 (25 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)