Disodium hydrogen phosphate, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
567547-1 567547-250
567547-1EA 230 EUR
567547-1 567547-250
Disodium hydrogen phosphate, Millipore®
Disodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Smeltpunt: 250 °C
Dichtheid: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003496
CAS nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
Bereik: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805