Natrium-diwaterstoffosfaat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
28013.264EA
83.1
EUR
28013.264
28013.366
Natrium-diwaterstoffosfaat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natrium-diwaterstoffosfaat
Formule:
NaH₂PO₄ Smeltpunt: ∼650 °C Dichtheid: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003527 CAS nummer: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 Bereik: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |