Dipotassium hexachlororhenate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 16940-97-9
Molecular Formula: Cl6K2Re
Formula Weight: 477.12
Physical Form: Crystalline
Density: 3.34
Appearance: Yellow to green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058746
Formule:
Cl₆K₂Re Dichtheid: 3,34 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00058746 CAS nummer: 16940-97-9 EINECS: 241-008-6 UN: 3260 ADR: 8,III |