Sodium perrhenate ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 13472-33-8
Molecular Formula: NaO4Re
Formula Weight: 273.19
Physical Form: Crystalline
Density: 5.390
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 300°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014231
Formule:
NaO₄Re Smeltpunt: 300 °C Dichtheid: 5,390 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014231 CAS nummer: 13472-33-8 EINECS: 236-742-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II |