Lithium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
12839.04EA 53.2 EUR
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
Lithium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Lithium sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12136-58-2 Molecular Formula: Li2S Formula Weight: 45.95 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 1.66 Appearance: Yellow Odour: Like rotten eggs Melting Point: 900-975° UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00011085
Formule: Li₂S
Kookpunt: 1527 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 900…975 °C
Dichtheid: 1,66
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011085
CAS nummer: 12136-58-2
EINECS: 235-228-1
UN: 3134
ADR: 4.3,II