Dinatriumsulfide 90+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium sulphide
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 132 EUR
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Dinatriumsulfide 90+%, pure
Dinatriumsulfide
Formule: Na₂S
Kookpunt: 174 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003498
CAS nummer: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2,II
Bereik: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %