Natriumthiosufaat, watervrij 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17629.0E A17629.36
A17629.0EEA 106 EUR
A17629.0E A17629.36
Natriumthiosufaat, watervrij 99%
Natriumthiosufaat
Purity: 99% CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8694 MDL No.: MFCD00003499
Formule: Na₂S₂O₃
Kookpunt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 48 °C
Dichtheid: 1,667
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 14,8694