Natriumthiosufaat, anhydrous, reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
0393-2.5KGEA
347
EUR
0393-2.5KG
0393-500G
Natriumthiosufaat, anhydrous, reagent
Natriumthiosufaat
Formule:
Na₂S₂O₃ MW: 158.11 g/mol Kookpunt: 100 Smeltpunt: 48 Dichtheid: 1.66 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003499 CAS nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Specification Test Results
Heavy metals (as Pb) | <10 ppm |
Insolubles | <0.4% |
Iron | <0.002% |
Purity | >98.3% |
Sulphide | <0.0002% |