Natriumthiosufaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
1.06512.2500EA 82.3 EUR
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
Natriumthiosufaat, Supelco®
Natriumthiosufaat
Formule: Na₂S₂O₃
Kookpunt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 48 °C
Dichtheid: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844