Natriumdithioniet ∼ 85% tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium hydrosulphite
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 75 EUR
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Natriumdithioniet ∼ 85% tech.
Natriumdithioniet
Formule: Na₂S₂O₄
MW: 174.11 g/mol
Smeltpunt: >300 °C (ontbinding)
Vlampunt: 101
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011640
CAS nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
Merck Index: 13,08700
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %