Natriumdithioniet ≥85%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 85+%
CAS No.: 7775-14-6
Molecular Formula: Na2S2O4
Formula Weight: 174.11
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8626
UN No.: 1384
MDL No.: MFCD00011640
Formule:
Na₂S₂O₄ Dichtheid: 2,19 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011640 CAS nummer: 7775-14-6 EINECS: 231-890-0 UN: 1384 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,8626 |