Natriumdithioniet, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium hydrosulphite
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06505.1000 1.06505.9050
1.06505.1000EA 79 EUR
1.06505.1000 1.06505.9050
Natriumdithioniet, EMPLURA®, Supelco®
Natriumdithioniet
Formule: Na₂S₂O₄
MW: 174.11 g/mol
Smeltpunt: 100
Dichtheid: 2.19 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 101
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011640
CAS nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
Merck Index: 13,08700