Dinatriumdisulfiet
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
8554.1 8554.2 8554.5
ROTH8554.1EA 0 EUR
ROTH8554.1 ROTH8554.2 ROTH8554.5
Dinatriumdisulfiet
Dinatriumdisulfiet
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190.11 g/mol
Smeltpunt: 150
Dichtheid: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167602
CAS nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
Bereik: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM