Natriumperoxodisulfaat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
54100.A1 54100.A7
54100.A1EA 55.7 EUR
54100.A1 54100.A7
Natriumperoxodisulfaat ≥98%
Natriumperoxodisulfaat
Purity: 98% CAS No.: 7775-27-1 Molecular Formula: Na2S2O8 Formula Weight: 238.10 Physical Form: Crystalline Density: 2.40 Merck Reference: 14,8656 UN No.: 1505 MDL No.: MFCD00003501
Formule: Na₂S₂O₈
Smeltpunt: 100 °C
Dichtheid: 2,40
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003501
CAS nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8656