Sodium sulphite, anhydrous 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
A17933.0CEA
298
EUR
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
Sodium sulphite, anhydrous 98%
Sodium sulphite
Purity: 98%
CAS No.: 7757-83-7
Molecular Formula: Na2SO3
Formula Weight: 126.04
Melting Point:
Formule:
Na₂SO₃ MW: 126.04 g/mol Smeltpunt: >500 °C (ontbinding) Dichtheid: 2.633 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003503 CAS nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 Bereik: 01-2119537420-49 Merck Index: 14,8682 |