Sodium sulphite, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MQ300
1.06657.0500
1.06657.1000
1.06657.5000
1.06657.9050
1.06657.0500EA
44
EUR
1.06657.0500
1.06657.1000
1.06657.5000
1.06657.9050
Sodium sulphite, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Sodium sulphite
Formule:
Na₂SO₃ MW: 126.04 g/mol Smeltpunt: > 500 °C Dichtheid: 2.63 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003503 CAS nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 Bereik: 01-2119537420-49 Merck Index: 13,08757 |
Specification Test Results
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 126.04 g/mol |
Bulk Density | 1480 kg/m3 |
Density | 2.63 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |