Natriumhydrogeensulfiet, powder ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium hydrogen sulphite
419440010 419440050 419441000 419440025
ACRO419440010EA 206 EUR
ACRO419440010 ACRO419440050 ACRO419441000 ACRO419440025
Natriumhydrogeensulfiet, powder ACS
Natriumhydrogeensulfiet
Formule: HNaO₃S
Dichtheid: 1,48 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167602
CAS nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %