Lithium sulphate, anhydrous 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 98.5 EUR
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Lithium sulphate, anhydrous 99%, extra pure
Lithium sulphate
Formule: Li₂O₄S
MW: 109.95 g/mol
Kookpunt: 1377
Smeltpunt: 859 °C
Dichtheid: 2.22 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011086
CAS nummer: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %