Lithium sulphate hydraat ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12983.06 12983.14
12983.06EA 53 EUR
12983.06 12983.14
Lithium sulphate hydraat ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Lithium sulphate hydraat
Purity: 99.996% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2O4S.xH2O Formula Weight: 109.94(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.06 Appearance: White Melting Point: 130° -H2O Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Formule: Li₂O₄S·xH₂O
Kookpunt: 1377 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 130 °C (-H₂O)
Dichtheid: 2,06
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011086
CAS nummer: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541