Natriumsulfaat, anhydrous 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
196640010
196640025
196640250
196640050
196640251
ACRO196640010EA
27.2
EUR
ACRO196640010
ACRO196640025
ACRO196640250
ACRO196640050
ACRO196640251
Natriumsulfaat, anhydrous 99%, extra pure
Natriumsulfaat
Formule:
Na₂SO₄ Kookpunt: 1429 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 884 °C Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003504 CAS nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |
Water | ≤0.1 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤3000 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Zinc (Zn) | ≤200 ppm |