Natriumsulfaat ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10874.14 10874.22
10874.14EA 178 EUR
10874.14 10874.22
Natriumsulfaat ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
Natriumsulfaat
Purity: 99.9955% CAS No.: 7757-82-6 Molecular Formula: Na2SO4 Formula Weight: 142.04 Physical Form: Powder Density: 2.680 Refractive Index: 1.484 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 884° Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00003504
Formule: Na₂SO₄
Kookpunt: 1429 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 884 °C
Dichtheid: 2,680
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003504
CAS nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 14,8680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM