Natriumsulfaat, watervrij, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06649.0500 1.06649.1000 1.06649.5000 1.06649.9025
1.06649.0500EA 22.46 EUR
1.06649.0500 1.06649.1000 1.06649.5000 1.06649.9025
Natriumsulfaat, watervrij, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumsulfaat
Formule: Na₂SO₄
Kookpunt: 1429 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 888 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003504
CAS nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)