Natriumsulfaat ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28104.292EA 32.5 EUR
28104.292 28104.361 28104.460
Natriumsulfaat ≥98%, TECHNICAL
Natriumsulfaat
Formule: Na₂SO₄
Kookpunt: 1429 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 888 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003504
CAS nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %