Natriumsulfaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
8560.1 8560.2 8560.3 8560.5
ROTH8560.1EA 0 EUR
ROTH8560.1 ROTH8560.2 ROTH8560.3 ROTH8560.5
Natriumsulfaat
Natriumsulfaat
Formule: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Kookpunt: 1429
Smeltpunt: 888
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003504
CAS nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM