Zwavelzuur 96% 96%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
133610010
133610025
133610011
133610026
133610250
ACRO133610010EA
48.5
EUR
ACRO133610010
ACRO133610025
ACRO133610011
ACRO133610026
ACRO133610250
Zwavelzuur 96% 96%, extra pure
Zwavelzuur
Formule:
H₂SO₄ Kookpunt: ∼335 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 10 °C Dichtheid: 1,83 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | 95 to 98 % |
Chloride (Cl) | ≤0.5 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.03 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |