Zwavelzuur 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
33273.A1
33273.D6
33273.A1EA
61.7
EUR
33273.A1
33273.D6
Zwavelzuur 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Zwavelzuur
Purity: 95.0-98.0%
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Formule:
H₂SO₄ Kookpunt: ∼335 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 3 °C Dichtheid: 1,84 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,8974 |