Zwavelzuur 95% ≥95%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
20685.295EA 22.6 EUR
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Zwavelzuur 95% ≥95%, TECHNICAL
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 10.38 °C
Dichtheid: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Bereik: 01-2119458838-20
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 95 %