Zwavelzuur 95-97%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
20690.442EA
205
EUR
20690.442
20690.511
20690.330
20690.290
Zwavelzuur 95-97%, GPR RECTAPUR®
Zwavelzuur
Formule:
H₂SO₄ Kookpunt: 330 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,84 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Bereik: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Specification Test Results
Assay | 95 - 97 % |
Density (20/4) | 1.800 - 1.940 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |