Zwavelzuur 96,00% (+/- 0,15%) 96.00% (±0.15%), pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
302070010 302070025 302070011 302070026 302070100
ACRO302070010EA 50.4 EUR
ACRO302070010 ACRO302070025 ACRO302070011 ACRO302070026 ACRO302070100
Zwavelzuur 96,00% (+/- 0,15%) 96.00% (±0.15%), pure
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 10 °C
Dichtheid: 1.83 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Titration with NaOH 95.85 to 96.15 %