Zwavelzuur 96% 96, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ300
1.08131.1000 1.08131.2500
1.08131.1000EA 59.7 EUR
1.08131.1000 1.08131.2500
Zwavelzuur 96% 96, Supelco®
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)