Zwavelzuur 98% ≥98% for nitrogen analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00748.0500
1.00748.2500
1.00748.0500EA
60.3
EUR
1.00748.0500
1.00748.2500
Zwavelzuur 98% ≥98% for nitrogen analysis, Supelco®
Zwavelzuur
Formule:
H₂SO₄ Kookpunt: ∼335 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 3 °C Dichtheid: 1,84 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Specification Test Results
Assay (alkalimetric) | ≥ 97.5 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 1 ppm |
Residue on ignition | ≤ 2 ppm |