Natriumhydrogeensulfaat 92% tech., granular
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium bisulphate
214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 49 EUR
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Natriumhydrogeensulfaat 92% tech., granular
Natriumhydrogeensulfaat
Formule: HNaO₄S
Smeltpunt: 177…180 °C
Dichtheid: 2,1 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003531
CAS nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm