Natriumhydrogeensulfaat, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium bisulphate
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 26.6 EUR
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Natriumhydrogeensulfaat, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Natriumhydrogeensulfaat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: HNaO₄S
Kookpunt: Decomposes on heating
Smeltpunt: 315 °C
Dichtheid: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003531
CAS nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Order Now
Specification Test Results
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %