Natriumseleniet, watervrij ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12585.22EA 67 EUR
12585.22 12585.36
Natriumseleniet, watervrij ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Natriumseleniet
In glass manufacturing
Formule: Na₂SeO₃
MW: 172,94 g/mol
Smeltpunt: >350 °C
Dichtheid: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003489
CAS nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822