Natriumseleniet, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
28074.231EA 97.7 EUR
28074.231
Natriumseleniet, TECHNICAL
Natriumseleniet
Formule: Na₂SeO₃
MW: 172,94 g/mol
Smeltpunt: 710 °C
Dichtheid: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003489
CAS nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822
Order Now
Specification Test Results
Identification Passes test