Sodium tellurite(IV) ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15633.18 A15633.30
A15633.18EA 170 EUR
A15633.18 A15633.30
Sodium tellurite(IV) ≥97%
Sodium tellurite(IV)
Purity: 97% CAS No.: 10102-20-2 Molecular Formula: Na2O3Te Formula Weight: 221.58 Merck Reference: 14,8685 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00036141
Formule: Na₂O₃Te
Smeltpunt: 710 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036141
CAS nummer: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
UN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8685