Bariumchloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
MQ100
1.01716.0050
1.01716.0500
1.01716.0050EA
201
EUR
1.01716.0050
1.01716.0500
Bariumchloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Bariumchloride
Formule:
BaCl₂ MW: 208.24 g/mol Kookpunt: 1560 Smeltpunt: ∼963 °C Dichtheid: 2.33 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003445 CAS nummer: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00998 |
Specification Test Results
Solubility | 375 g/l (20 °C) |
Melting Point | 963 °C |
Molar Mass | 208.23 g/mol |
Bulk Density | 1350 kg/m3 |
Boiling Point | 1560 °C |
Density | 3.9 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |