Calciumchloride, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
Ampuled under argon
44280.09
44280.18
44280.30
44280.09EA
253
EUR
44280.09
44280.18
44280.30
Calciumchloride, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Calciumchloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.15
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Formule:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Kookpunt: >1600 °C Smeltpunt: 782 °C Dichtheid: 2.15 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010903 CAS nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 Bereik: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |