Calciumchloride, (dried basis) 97%, powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
L13191.30EA 28 EUR
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
Calciumchloride, (dried basis) 97%, powder
Calciumchloride
Purity: 97% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formule: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kookpunt: >1600 °C
Smeltpunt: 782 °C
Dichtheid: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bereik: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659