Calciumchloride, anhydrous ≥96% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
1B1110-1KGEA 297 EUR
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Calciumchloride, anhydrous ≥96% ACS
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 772
Dichtheid: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bereik: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Specification Test Results
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g