Calciumchloride, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
MQ100
1.02083.0250
1.02083.1000
1.02083.0250EA
272
EUR
1.02083.0250
1.02083.1000
Calciumchloride, Supelco®
Calciumchloride
Formule:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Kookpunt: 1600 Smeltpunt: 772 Dichtheid: 2.174 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010903 CAS nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 Bereik: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Specification Test Results
Solubility | 740 g/l (20 °C) |
Melting Point | 772 °C |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Boiling Point |
|
Density | 2.15 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |