Calciumchloride, anhydrous, granules Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
MQ200
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
1.02378.2500EA 190 EUR
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
Calciumchloride, anhydrous, granules Reag. Ph. Eur., Supelco®
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 772
Dichtheid: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bereik: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659