Calciumchloride, anhydrous, granulated 1-2 mm, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02379.1000 1.02379.5000
1.02379.1000EA 172 EUR
1.02379.1000 1.02379.5000
Calciumchloride, anhydrous, granulated 1-2 mm, Supelco®
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 772
Dichtheid: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bereik: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659