Calciumchloride, anhydrous, granulated 2-6 mm, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02391.1000
1.02391.5000
1.02391.9025
1.02391.1000EA
248
EUR
1.02391.1000
1.02391.5000
1.02391.9025
Calciumchloride, anhydrous, granulated 2-6 mm, Supelco®
Calciumchloride
Formule:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Kookpunt: 1600 Smeltpunt: 772 Dichtheid: 2.174 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010903 CAS nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 Bereik: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |