Calciumchloride, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22316.261EA 145 EUR
22316.261 22316.363 22316.460
Calciumchloride, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 772 °C
Dichtheid: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bereik: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 90 %